Anti-TNNC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7320
BWRLBS7320EA 341 EUR InStock
BWRLBS7320
Anti-TNNC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human TNNC1.
TNNC1 pAb detects endogenous levels of TNNC1 protein.
Type: Primary
Antigen: TNNC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité