Citalopram-D6 hydrobromide solution, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
C-090-1ML
C-090-1MLEA 209 EUR InStock
C-090-1ML
Citalopram-D6 hydrobromide solution, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Citalopram is an antidepressant sold under the trade names Celexa® and Cipramil for the treatment of major depression.
Citalopram is a selective serotonin reuptake inhibitor, a class of drugs that also includes fluoxetine, paroxetine, and sertraline. This internal standard is suitable for quantitation of citalopram levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
Conditionnement: Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=280ee1c3fa6facd8fca10e966c8fd83fb73a466f&vid=280ee1c3fa6facd8fca10e966c8fd83fb73a466f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité