2,4,6-Tribromoanisole
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Synonyms: 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene
SB19790.100MG
CMPLSB19790.100MGEA 0 EUR InStock
CMPLSB19790.100MG
2,4,6-Tribromoanisole
2,4,6-Tribromoanisole
Formule: C₇H₅Br₃O
MW: 344,83 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C
Point de fusion: 88 °C
Densité: 25 °C
Numéro MDL: MFCD00192510
Numéro CAS: 607-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
XLogP3 4.1
Hydrogen bond donor count 0
Rotatable bond count 0
Exact mass 1
Monoisotopic mass 343.78700 g/mol
Topological polar surface area 341.78905 g/mol
Heavy atom count 9.2 Ų
Formal charge 11
Complexity 0
Isotope atom count 119
Defined atom stereocenter count 0
Undefined atom stereocenter count 0
Defined bond stereocenter count 0
Undefined bond stereocenter count 0
Covalently-bonded unit count 1
Compound is canonicalized Yes
Hydrogen bond acceptor count 1
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité