Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: AD1.1.10]
Fournisseur: Columbia Biosciences
D5-1711
COBSD5-1711EA 629 EUR InStock
COBSD5-1711
Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: AD1.1.10]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: 6X His tag (6X His tag)
Clonality: monoclonal
Clone: AD1.1.10
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité