o-Dianisidine dichlorhydrate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
D2679-1VL
D2679-1VLEA 52.3 EUR InStock
D2679-1VL
o-Dianisidine dichlorhydrate, Supelco®
o-Dianisidine dichlorhydrate
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
MW: 317,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012488
Numéro CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité