Surface protection mats
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
5101004 5101002 5101001 5101003 5101005
DENE5101004EA 529 EUR InStock
DENE5101004 DENE5101002 DENE5101001 DENE5101003 DENE5101005
Surface protection mats
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
  • Temperature range from −60 to +200° C
  • Short periods up to 260° C
  • Durometer 60 Shore A
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité