ventilateur radial, calme protection ex, 54 db(a),ip54 moteur # courant alternatif triphas# prot#g# contre les explosions moteur ave c condensateur de fonctionnement pour une op#ration # courant alternatif Connexion DN 75 Voltage 230 V, fr#quence 50 1 * 1 Pce
Fournisseur: DUPERTHAL
ventilateur radial, calme protection ex, 54 db(a),ip54 moteur # courant alternatif triphas# prot#g# contre les explosions moteur ave c condensateur de fonctionnement pour une op#ration # courant alternatif Connexion DN 75 Voltage 230 V, fr#quence 50 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ventilateur radial, calme protection ex, 54 db(a),ip54 moteur # courant alternatif triphas# prot#g# contre les explosions moteur ave c condensateur de fonctionnement pour une op#ration # courant alternatif Connexion DN 75 Voltage 230 V, fr#quence 50 1 * 1 Pce DUEH2.00.179EX 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou