Starter Kit SK6200, High Temperature Logger EBI 12-T230, IF 200, Winlog.pro
Fournisseur: EBRO
1250-6200
EBRO1250-6200EA 2470 EUR InStock
EBRO1250-6200
Starter Kit SK6200, High Temperature Logger EBI 12-T230, IF 200, Winlog.pro
Enregistreurs de données
Our data logger starter kit for food and pharmaceutical applications offers precise monitoring with high-temperature logger, evaluation software, readout station and safety setting in accordance with 21 CFR part 11.
  • Wide measuring range of −40 to +140 °C
  • High-quality PT1000 sensor (class A)
  • Rigid, external temperature sensor Ø 3 mm, 100 mm long
  • Robust IP 68 protection class: waterproof and vapour-tight
  • Evaluation software for data analysis and calculations
  • Four-fold interface, suitable for any EBI 12 data logger
The starter kit is the ideal solutionMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité