Robust and Compact High Temperature Data Logger, EBI 11-T210
Fournisseur: EBRO
1340-6260
EBRO1340-6260EA 1370 EUR InStock
EBRO1340-6260
Robust and Compact High Temperature Data Logger, EBI 11-T210
Enregistreurs de données
The EBI 11-T210 temperature data logger is ideal for versatile routine checks in the food and pharmaceutical industries. With an extended measuring range (–30 to +140 °C), high–quality PT1000 sensor, very small size that allows it to fit easily into most bottles or small packaging, robust IP 68 protection class, and the option of use in autoclaves, it ensures reliable pasteurisation control and food safety.
  • Rigid, external temperature sensor: Ø 3 mm, 20 mm long
  • Waterproof and vapour-tight
  • Compact size
This data logger was developed for routine checksMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité