Temperature Data Logger for Process Validation, EBI 12-T421
Fournisseur: EBRO
1340-6630
EBRO1340-6630EA 4610 EUR InStock
EBRO1340-6630
Temperature Data Logger for Process Validation, EBI 12-T421
Enregistreurs de données
The EBI 12-T421 is a precise temperature data logger for process validation in laboratories and the pharmaceutical industry. It enables precise temperature measurements in critical applications such as sterilisation, disinfection and ovens.
  • Suitable for steam sterilisers, washer-disinfectors
  • Temperature range –200 to +400 °C
  • High accuracy up to 0,05 °C
  • Two bendable metal probe (Ø 1,50 mm)
The EBI 12-T421 temperature data logger from ebro fulfils the stringent requirements of the pharmaceutical industry and laboratory applications. It is ideal forMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité