Temperature and Pressure Data Logger for Steam Sterilisation and Process Control, EBI 12-TP222
Fournisseur: EBRO
1340-6653
EBRO1340-6653EA 5470 EUR InStock
EBRO1340-6653
Temperature and Pressure Data Logger for Steam Sterilisation and Process Control, EBI 12-TP222
Enregistreurs de données
Designed for process control and validation in steam sterilisers and washer-disinfectors (WD), this temperature and pressure data logger provides high accuracy of up to ±0,05 °C and pressure measurement from 1 to 4000 mbar. Its real-time data transmission and durable construction make it ideal for demanding environments.
  • Suitable for steam sterilisers, washer-disinfectors
  • Temperature range: 0 to 150 °C
  • Pressure range: 1 to 4000 mbar
  • High accuracy: up to 0,05 °C
  • Bendable metal probe (Ø1,50 mm)
  • Calibration certificate
The EBI 12-TP222 temperature andMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité