Organic reference standard, Benzathine benzylpenicillin, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
B0500000
EDQMB0500000EA 244 EUR InStock
EDQMB0500000
Organic reference standard, Benzathine benzylpenicillin, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
Filled under inert atmosphere protected from humidity.
  • In Monograph 0373
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité