Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Linalyl acetate

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate

C10016230
EHERC10016230EA 78.2 EUR InStock
EHERC10016230
Linalyl acetate
Linalyl acetate


Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,2860 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008907
Numéro CAS: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité