6-Chloro-o-toluidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Amino-3-chlorotoluene
C11429600
EHERC11429600EA 70.7 EUR InStock
EHERC11429600
6-Chloro-o-toluidine
6-Chloro-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.152 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007679
Numéro CAS: 87-63-8
EINECS: 201-759-2
ONU: 3429
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité