Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Chlorooctane

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: n-Octyl chloride

C11457450
EHERC11457450EA 76.3 EUR InStock
EHERC11457450
1-Chlorooctane
1-Chlorooctane


Formule: C₈H₁₇Cl
MW: 148,68 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0,8719 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001022
Numéro CAS: 111-85-3
EINECS: 203-915-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité