Acide décanoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: Decylic acid, Decanoic acid
C12095050
EHERC12095050EA 63.3 EUR InStock
EHERC12095050
Acide décanoïque
Acide décanoïque
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 0.893 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004441
Numéro CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité