4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine
C12193500
EHERC12193500EA 147 EUR InStock
EHERC12193500
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
Formule: C₄H₅ClN₄
MW: 144,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006097
Numéro CAS: 156-83-2
EINECS: 205-863-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité