Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,6-Diméthyl-4-heptanone

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: Diisobutyl Ketone

C12727300
EHERC12727300EA 76.3 EUR InStock
EHERC12727300
2,6-Diméthyl-4-heptanone
2,6-Diméthyl-4-heptanone


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008940
Numéro CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité