n-Henéicosane
Fournisseur: EHRENSTORFER
C14085000
EHERC14085000EA 76.3 EUR InStock
EHERC14085000
n-Henéicosane
n-Henéicosane
Formule: H₃C(CH₂)₁₉CH₃
MW: 296,58 g/mol
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…41 °C
Densité: 0.7919 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009346
Numéro CAS: 629-94-7
EINECS: 211-118-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité