Heptadécanoate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
C14122650
EHERC14122650EA 107 EUR InStock
EHERC14122650
Heptadécanoate de méthyle
Heptadécanoate de méthyle
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009001
Numéro CAS: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité