Butyle hydroxy-4 benzoate
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
C14228780
EHERC14228780EA 116 EUR InStock
EHERC14228780
Butyle hydroxy-4 benzoate
Butyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 156…157 °C (3.5 mmHg)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016478
Numéro CAS: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité