Isobutyrate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
C14396000
EHERC14396000EA 72.6 EUR InStock
EHERC14396000
Isobutyrate de méthyle
Isobutyrate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008914
Numéro CAS: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
ONU: 1237
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité