Acide isophtalique
Fournisseur: EHRENSTORFER
C14447000
EHERC14447000EA 81.9 EUR InStock
EHERC14447000
Acide isophtalique
Acide isophtalique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 345…348 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002516
Numéro CAS: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Merck Index: 13,05216
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité