3-Méthylbutanone
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
C15084470
EHERC15084470EA 78.2 EUR InStock
EHERC15084470
3-Méthylbutanone
3-Méthylbutanone
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.8046 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –3 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008919
Numéro CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
ONU: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06164
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité