Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthylheptane

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C15087800
EHERC15087800EA 74.4 EUR InStock
EHERC15087800
3-Méthylheptane
3-Méthylheptane


Formule: C₈H₁₈
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –121 °C
Densité: 0.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027244
Numéro CAS: 589-81-1
EINECS: 209-660-6
ONU: 1262
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité