1,2,4,5-Tétrachlorobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C17354500
EHERC17354500EA 70.7 EUR InStock
EHERC17354500
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène
Formule: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Densité: 1.732 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000549
Numéro CAS: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité