Benzo[b]fluoranthène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C20565000
EHERC20565000EA 78.2 EUR InStock
EHERC20565000
Benzo[b]fluoranthène
Benzo[b]fluoranthène
Formule: C₂₀H₁₂
Numéro MDL: MFCD00010582
Numéro CAS: 205-99-2
EINECS: 205-911-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité