Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitroacénaphthène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 5-Nitro-1,2-dihydroacenaphthylene, 1,2-Dihydro-5-nitroacenaphthylene

C20961800
EHERC20961800EA 76.3 EUR InStock
EHERC20961800
5-Nitroacénaphthène
5-Nitroacénaphthène


Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106 °C
Numéro MDL: MFCD00014277
Numéro CAS: 602-87-9
EINECS: 210-025-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité