L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Manches de portoir de wafers
Fournisseur: ENTEGRIS
A72-50-04-0215 A72-50-03-0215 A040-101-0215 A047-0215 A725004B0215
216-1633EA 0 EUR InStock
216-1633 ENTEA72-50-03-0215 ENTEA040-101-0215 ENTEA047-0215 ENTEA725004B0215
Manches de portoir de wafers
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
Squeeze style.
  • Attaches to the notches on both end walls of carrier
  • Overall size: 163×140×183 mm
  • Compatible with all 'M' style 182 series, 194 series, 72 series, 190 series wafer carriers
Squeeze style
Attaches to the notches on both end walls of carrier
Overall size: 165×130×165 mm
Compatible with all 'M' style 182 series, 194 series, 72 series wafer carriers
Squeeze style with support bar
Attaches to the notches on both end walls of carrier
Overall size: 165×152×203 mm
Compatible with all 'M' style 182 series, 194 series, 72 series wafer carriers
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité