Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Filtres à cartouche, Fluorogard® AT

Fournisseur: ENTEGRIS
CTFG0STPE CTFV01TPEPW CTFG01TPEKPW CTFV0STPE CTFZ0STPE
ENTECTFG0STPEEA 0 EUR InStock
ENTECTFG0STPE ENTECTFV01TPEPW ENTECTFG01TPEKPW ENTECTFV0STPE ENTECTFZ0STPE
Filtres à cartouche, Fluorogard® AT
Filtres Cartouches filtrantes
Ces filtres sont conçus pour éliminer de manière constante les particules d'une large gamme d'acides, de bases et d'autres matériaux de traitement. Parfaits pour les applications de débit moyen à élevé, ils représentent un faible coût de possession, comme un dispositif ou un produit pré-humidifié prêt pour une installation rapide. Les cartouches pré-humidifiées éliminent les interactions entre alcool et produits chimiques ainsi que les sources de contamination potentielles et minimisent les temps d'arrêt du processus.

  • Idéal pour les applications à température plus élevée
  • Large gamme de compatibilité chimique
  • Fabriqué dans des locaux certifiés ISO 9001 dans des conditions de salle propre avec contrôle de la documentation

Boîtier : membrane en PTFE : PTFE hydrophobe, plissé

Température de fonctionnement maximale : 150 °C

Pression différentielle maximale avant : 5,1 bar à 25 °C ; 0,51 bar à 150 °C

Pression différentielle maximale arrière : 3,5 bar à 25 °C

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité