Jig trays
Fournisseur: ENTEGRIS
P44-JIG-101-4
ENTEP44-JIG-101-4EA 0 EUR InStock
ENTEP44-JIG-101-4
Jig trays
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Patented JEDEC thick profile jig tray.
  • Holds three H44 or P44 trays
  • Maximum temperature: 180 °C
  • Order in multiples of five trays
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité