Membranes disques filtrantes, Savana®
Fournisseur: ENTEGRIS
SVLD047D100A
ENTESVLD047D100AEA 0 EUR InStock
ENTESVLD047D100A
Membranes disques filtrantes, Savana®
Filtres Filtres à membrane
Cette série de disques filtrants avec milieu en PP, non tissé peut être utilisée pour filtrer rapidement, facilement et efficacement les liquides utilisés en laboratoire et pour les applications pilotes et à petite échelle. Elle peut être utilisée pour la clarification des acides, des bases et des solvants.
  • Possibilité d'utilisation avec des filtres à cartouche pour une évolution constante des produits
  • La pression nominale dépend de la pression du porte-filtre
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité