Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vasopressin Receptor 1b Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905750100
ENZOADI905750100EA 449 EUR InStock
ENZOADI905750100
Anti-Vasopressin Receptor 1b Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Arginine vasopressin (AVP) is a nonapeptide hormone produced in magnocellular neurons of the hypothalamus, which functions as an antidiuretic in the kidney and systemically as a regulator of vasoconstriction, blood volume, and blood pressure. AVP acts by binding to a set of specific seven transmembrane domain-containing G-protein coupled receptors (GPCR) classified into three groups: V1a (V1), V1b (V3), and V2. V1b receptors stimulate adrenocorticotropic hormone (ACTH) release in the anterior pituitary, but may also participate in corticotropin-releasing hormone (CRH) release by the hypothalamus. The V1b receptor signals through coupling of Gq/11 alpha subunits, activating phospholipase C and release of intracellular Ca2+ via phosphoinositide second messengers. V1b receptor overexpression is a common marker for ACTH-secreting corticotropic adenomas. V2 receptors in the collecting ducts of the kidneys stimulate adenylyl cyclase activity, regulating the reabsorption of water via aquaporin channels.

Type: Primary
Antigen: Vasopressin receptor 1b
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-Terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité