Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CGMP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI915063100
ENZOADI915063100EA 459 EUR InStock
ENZOADI915063100
Anti-CGMP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cyclic GMP (cGMP), which has been shown to be present at levels typically 10-100 fold lower than cAMP, is formed by the action of the enzyme guanylate cyclase on GTP. Some hormones, such as Acetylcholine, Insulin, and Oxytocin, as well as certain other chemicals like Serotonin and Histamine cause an increase in cGMP levels. Stimulators of guanylate cyclase such as the vasodilators nitroprusside, nitroglycerin, sodium nitrate, and nitric oxide (NO) also stimulate cGMP levels.

  • For ELISA, Flow Cytometry

Species independent.

Type: Primary
Antigen: CGMP
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité