L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
MULTIVIEW® Microarray Slides
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9500200005 ADI9500200025 ADI9500200050
ENZOADI9500200005EA 219 EUR InStock
ENZOADI9500200005 ENZOADI9500200025 ENZOADI9500200050
MULTIVIEW® Microarray Slides
Lames Lames pour micro-array
These microarray slides with eleven human tissue specimens includes placenta, liver, tonsil, colon, skin, brain, breast (fibroadenoma), prostate, thyroid, kidney and fallopian tube.
  • High-consistency specimen and slide preparation for reduced maintenance
  • Fixed in formalin and paraffin embedded
  • Sections are placed on a SuperFrost Plus slide
  • Cores are approximately 2 mm in diameter
  • Tissue sections are 3 µm thick
Suitable for use with common FFPE tissue protocols as rapid screening tools for the optimisation or validation of stains in a broad-spectrum ofMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité