Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XIAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F1]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAM050E
ENZOADIAAM050EEA 422 EUR InStock
ENZOADIAAM050E
Anti-XIAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F1]
Anticorps
XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis) belongs to the IAP (inhibitors of apoptosis) family, which is characterized by one or more BIR (baculovirus IAP repeat) domains.

  • Dilution Range: 1 µg/ml for Western blot
  • Detects a band of ~55kDa by Western blot

These proteins have multiple biological functions that include binding and inhibiting caspases, regulating cell cycle progression, and modulating receptor-mediated signal transduction. XIAP functions by direct binding and inhibition of several caspases, including caspase-3, caspase-7 and caspase-9

Type: Primary
Antigen: X-linked inhibitor of apoptosis
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F1
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité