Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-c-FLIP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIAAP440E
ENZOADIAAP440EEA 450 EUR InStock
ENZOADIAAP440E
Anti-c-FLIP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
cFLIP, is a cellular homologue of the viral protein, vFLIP. cFLIP contains two death effector domains (DEDs) and is expressed as either a short or long splice variant called cFLIPs and cFLIPL, respectively.

  • Dilution range: 5 µg/ml for Immunocytochemistry, 0,5 to 1,0 µg/ml for Western blot
  • Detects a band of ~28 to 58 kDa by Western blot

cFLIP acts as a caspase-8 dominant negative regulator, blocking apoptosis induced by the oligimerization of the adapter protein, FADD. cFLIP interacts with FADD and caspase-8 through their respective DEDs.

Type: Primary
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone: N-Terminal
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité