Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADICSA824E
ENZOADICSA824EEA 478 EUR InStock
ENZOADICSA824E
Anti-TLR7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The TLRs (Toll-like receptors) are a group of evolutionarily conserved pattern recognition molecules that play a key role in host defense during microbial infection by regulating both innate and adaptive immune responses. TLRs are type I transmembrane proteins with ectodomains containing interspersed leucine-rich repeat (LRR) motifs that are involved in the recognition of various microbial ligands.

  • Dilution range: Immunocytochemistry (2 µg/ml), Western blot (0,5 - 2,0 µg/ml)
  • Detects a band of ~121kDa by western blot

Type: Primary
Antigen: TLR7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité