Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCND1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D4]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAMCC200E
ENZOADIKAMCC200EEA 400 EUR InStock
ENZOADIKAMCC200E
Anti-CCND1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D4]
Anticorps
Cyclins are a family of proteins which function as the regulatory subunits of cyclin/cyclin-dependent kinase (Cdk) holoenzymes, mediating entry into and progression through the cell cycle. Each cyclin is expressed in a temporal fashion during the cell cycle, partnering with a specific Cdk to activate its protein kinase activity. The most well defined mitotic cyclins are: cyclin D, which partners with cdks 4 and 6 during early G1 phase; cyclin E, which activates Cdk2 in the G1 to S phase transition; cyclin A, which utilizes Cdks 1 and 2 during progression through S phase and into G2; and cyclin B, which activates Cdk1 in M-phase promotion.

Type: Primary
Antigen: CCND1
Clonality: Monoclonal
Clone: 5D4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité