Sphingolactone-24 ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270453M001
ENZOALX270453M001EA 332 EUR InStock
ENZOALX270453M001
Sphingolactone-24 ≥95%
Sphingolactone-24
Selective and irreversible inhibitor of neutral sphingomyelinase (N-SMase).
  • Sphingomyelinase inhibitor
White waxy solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml).
Formule: C₁₈H₂₉NO₄
MW: 323,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 881177-99-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité