AS-605240
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 5-(Quinoxalin-6-ylmethylene)thiazolidine-2,4-dione
ALX270462M005
ENZOALX270462M005EA 143 EUR InStock
ENZOALX270462M005
AS-605240
AS-605240
Potent, cell permeable and ATP-competitive inhibitor of phosphoinositide 3-kinase γ (PI(3)Kγ). Exhibits selectivity over other PI(3)K isoforms.
Formule: C₁₂H₇N₃O₂S
MW: 257,2679 g/mol
Numéro MDL: MFCD11114066
Numéro CAS: 648450-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité