Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sanguinarine chloride ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Pseudochelerythrine, Pseudochelerythrine chloride

ALX350076M005
ENZOALX350076M005EA 251 EUR InStock
ENZOALX350076M005
Sanguinarine chloride ≥98% (par HPLC)
Sanguinarine chloride
Na⁺/K⁺- and Mg2⁺-ATPase inhibitor

Na+/K+-and Mg2+-ATPase inhibitor. Antimicrobial, anti-inflammatory and antioxidant properties. Induces apoptosis. Modulates the Bcl-2 family. Shows antiplaque activity in humans.

Isolated from the leaves and stems of Macleaya cordata and M. microcarpa.


Formule: C₂₀H₁₄NO₄Cl
MW: 367,78 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012126
Numéro CAS: 5578-73-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité