Daunorubicin hydrochloride (de Streptomyces species)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Daunorubicin HCl, Hydroxydaunorubicin Hydrochloride, (8S,10S)-8-Acetyl-10-(((2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride
ALX380043M010
ENZOALX380043M010EA 200 EUR InStock
ENZOALX380043M010
Daunorubicin hydrochloride (de Streptomyces species)
Daunorubicin hydrochloride
Antitumor antibiotic.
Anthracycline anticancer antibiotic. Induces DNA damage by intercalating into DNA and inhibiting topoisomerase I and II. Inhibits RNA and DNA synthesis. Induces DNA single strand breaks and apoptosis in tumor cells.
Orange to red crystalline powder
Soluble in water or methanol
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
MW: 563,98 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04974507
Numéro CAS: 23541-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité