4EGI-1 ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: α-[2-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-2-thiazolyl]hydrazinylidene]-2-nitro-benzenepropanoic acid, 2-(2-(4-(3,4-Dichlorophenyl)thiazol-2-yl)hydrazono)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
ALX430155M002
ENZOALX430155M002EA 332 EUR InStock
ENZOALX430155M002
4EGI-1 ≥95%
4EGI-1
Selective and cell permeable inhibitor of the interaction between the human eukaryotic translation initiation factors 4E (eIF4E) and 4G (eIF4G).
  • eIF inhibitor
Brown solid.
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₈H₁₂Cl₂N₄O₄S
MW: 451,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28142689
Numéro CAS: 315706-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité