L-Noradrenaline bitartrate monohydrate ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: L-Arterenol Bitartrate, L-Norepinephrine Bitartrate
ALX550076G001
ENZOALX550076G001EA 260 EUR InStock
ENZOALX550076G001
L-Noradrenaline bitartrate monohydrate ≥98%
L-Noradrenaline bitartrate monohydrate
Adrenergic neurotransmitter.
Soluble in water (46 mg/ml).
Formule: C₈H₁₁NO₃
MW: 319,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036384
Numéro CAS: 108341-18-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06695
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (assay) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité