Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TPPP Rat Monoclonal Antibody [clone: 17C6]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX803342C100
ENZOALX803342C100EA 356 EUR InStock
ENZOALX803342C100
Anti-TPPP Rat Monoclonal Antibody [clone: 17C6]
Anticorps
TPPP plays a role in the polymerization of tubulin into microtubules, microtubule bundling and the stabilization of existing microtubules, thus maintaining the integrity of the microtubule network. Plays a role in mitotic spindle assembly and nuclear envelope breakdown.

Type: Primary
Antigen: TPPP
Clonality: Monoclonal
Clone: 17C6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité