Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CANX Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804014R100
ENZOALX804014R100EA 890 EUR InStock
ENZOALX804014R100
Anti-CANX Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Calnexin, also referred to as IP90 or p88, is a ~88kDa chaperone protein found in the endoplastmic reticulum. It binds with partially folded immunoglobulin proteins and retains them in the endoplastmic reticulum until they are completely folded.

  • For Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human and mouse calnexin. Detects a band of ~90kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: CANX
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité