Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ceramide Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804196T050
ENZOALX804196T050EA 730 EUR InStock
ENZOALX804196T050
Anti-Ceramide Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgM

Recognizes C16- and C24-ceramide, dihydroceramide, sphingomyelin and phosphatidylcholine in highly artificial lipid overlay test systems. Under more physiological in vitro and in vivo conditions highly specific for ceramide and does not cross-react with sphingomyelin, cholesterol or other phospholipids.

For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry

Informations de commande: Quantity: 1ml (50 tests). Suggested amount: 20µl/test.

Type: Primary
Antigen: Ceramide
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité