Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IDO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 200]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX8049020100
ENZOALX8049020100EA 400 EUR InStock
ENZOALX8049020100
Anti-IDO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 200]
Anticorps
Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) is an IFN-γ inducible gene. It catalyzes the degradation of the essential amino acid L-tryptophan to N-formylkynurenine. IDO has been implicated to protect against intracellular and extracellular pathogens. . IDO1 is also known as Indolamine 2,3-dioxygenase, Indole 2,3-dioxygenase, and Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase. IDO is a ubiquitously expressed cytoplasmic protein with a predicted molecular weight of approximately 45 kDa. Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) is one the best known IFN-γ inducible genes. The product of IDO gene catalyzes the degradation of the essential amino acid L-tryptophan to N-formylkynurenine. IDO has been implicated to protect against intracellular and extracellular pathogens. It also has been shown to maintain the special immune suppressive status of immune-privileged sites such as the brain, eyes, kidney, and placenta.

Type: Primary
Antigen: IDO1
Clonality: Monoclonal
Clone: 200
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité