Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F5]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCA11390100
ENZOBMLCA11390100EA 218 EUR InStock
ENZOBMLCA11390100
Anti-CK7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F5]
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1

  • For Immunocytochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, pig cytokeratin proteins 7, 17 and 19 respectively. Detects bands of 54 kDa, 46 kDa and 40 kDa in Western Blot.

Type: Primary
Antigen: CK7
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F5
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité